Learn More
Seringue de gaz à aiguille fixe
66.94€ - 125.08€
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10150361
|
Hospidex
MSGF100 |
100 μl |
125.08€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11775163
|
Hospidex
MSGF10 |
10 μl |
66.94€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11785163
|
Hospidex
MSGF25 |
25 μl |
73.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11795163
|
Hospidex
MSGF50 |
50 μl |
77.33€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Microseringue étanche aux gaz• Etanche jusqu'à 5 bar
• Joint de piston en PTFE
• Les joints de piston en PTFE assurent une étanchéité parfaite aux gaz et liquides sous une pression de 5 bar
• Précision et reproductibilité ±1%
• Microseringue faible volume jusqu'à 100μL
• Pour le remplacement des embouts en PTFE nous recommandons l'utilisation du kit montage
• Les seringues à aiguille amovible acceptent les aiguilles de rechange page 301
• Microseringue