Learn More
Seringue de gaz à aiguille fixe
Marque:  Hospidex MSGF100
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10150361
  • 125.08€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-07-2024
Description
Microseringue étanche aux gaz
• Etanche jusqu'à 5 bar
• Joint de piston en PTFE
• Les joints de piston en PTFE assurent une étanchéité parfaite aux gaz et liquides sous une pression de 5 bar
• Précision et reproductibilité ±1%
• Microseringue faible volume jusqu'à 100μL
• Pour le remplacement des embouts en PTFE nous recommandons l'utilisation du kit montage
• Les seringues à aiguille amovible acceptent les aiguilles de rechange page 301
• Microseringue
Spécification
Spécification
100 μl