missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FKBP3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 17238003 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17238003 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17238003 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA5115238

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total FKBP25.

The protein encoded by this gene is a member of the immunophilin protein family, which play a role in immunoregulation and basic cellular processes involving protein folding and trafficking. This encoded protein is a cis-trans prolyl isomerase that binds the immunosuppressants FK506 and rapamycin, as well as histone deacetylases, the transcription factor YY1, casein kinase II, and nucleolin. It has a higher affinity for rapamycin than for FK506 and thus may be an important target molecule for immunosuppression by rapamycin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène FKBP3
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Expression FKBP3
Numéro d’ordre du gène Q00688, Q62446
Alias de gène 25 kDa FK506-binding protein; 25 kDa FKBP; 25kDa; FK506 binding protein 3; FK506 binding protein 3, 25kDa; FK506-binding protein 25, T-cell; FK506-binding protein 3; FK506-binding protein 3 (25kD); FKBP25; FKBP-25; Fkbp3; FKBP-3; Immunophilin FKBP25; peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP3; PPIase; PPIase FKBP3; rapamycin binding protein; rapamycin-selective 25 kDa immunophilin; Rotamase
Symboles de gène(s) FKBP3
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from human FKBP3(Accession Q00688), corresponding to amino acid residues E97-T147.
Méthode de purification Affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2287, 299104, 30795
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.