missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FKBP5 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech

Code produit 30236977 Tous les produits Proteintech Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
150 μL
20 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30236977 150 μL 150µL
30237792 20 μL 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30236977 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 678741IG150UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

The FKBP5 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human FKBP5. This antibody recognizes human, rat, mouse antigen. The FKBP5 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.

Spécification

Antigène FKBP5
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Classification Monoclonal
Clone 3B11F3
Concentration 1000 μg/mL
Conjugué Unconjugated
Symboles de gène(s) AIG6; FKBP51; FKBP54; MGC111006; P54; PPIase; Ptg-10
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant Protein
Méthode de purification Protein A purification
Quantité 150 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2289
Espèces cibles Human, Rat, Mouse
Contenu et stockage Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Poids moléculaire des anticorps 51 kDa
Type de produit Monoclonal Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.