Learn More
FKBP52 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Code produit 16812015 Tous les produits Proteintech Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16812015 20 μL 20µL
16802015 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16812015 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 226231AP20UL
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
The function of this protein remains unknown.
Spécification
Antigène FKBP52
Applications Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Concentration 0.19 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression FKBP4
Numéro d’ordre du gène Q02790
Alias de gène 51 kDa FK506 binding protein, 52 kDa FK506 binding protein, 52 kDa FKBP, 59 kDa immunophilin, FK506 binding protein 4, FK506 binding protein 4, 59kDa, FKBP 4, FKBP 52, FKBP4, FKBP51, FKBP52, FKBP59, HBI, HSP binding immunophilin, Hsp56, Immunophilin FKBP52, p52, p59, PPIase, PPIase FKBP4, Rotamase
Symboles de gène(s) FKBP4
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène FKBP52 Fusion Protein Ag18704
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2288
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG