Learn More
Étalon de point d’éclair - méthode Cleveland à vase ouvert, ASTM D92 (valeur nominale : 257°C), Paragon Scientific™
Code produit. 16040232
Click to view available options
Quantité:
3 x 80 ml
Conditionnement:
3 pièces
Code produit. 16040232
Marque: Paragon Scientific FPCOC5
Spécialement conçu pour une utilisation lors des contrôles de performance réguliers des instruments. Conditionné uniquement en flacons à usage unique de 3 x 80 L, garantissant ainsi un niveau d’intégrité maximal des échantillons. Généralement utilisé dans l’analyse des produits pétroliers présentant un point d’éclair supérieur à 79°C (175°F) et inférieur à 400°C (752°F)
  • Certifié conforme aux normes ISO 17025 et ISO 17034 sous accréditation UKAS
  • Conditionné en flacons de 3 x 80 ml
  • Un flacon par test garantit une absence de contamination / une perte volatile haut de gamme
  • Entièrement traçable conformément aux normes internationales
  • Fourni avec des FDS
  • Emballage de sécurité inviolable
  • Durée de conservation de 12 mois
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Quantité 3 x 80 ml
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.