Learn More
Norme de point d’éclair, PMCC ASTM D 93 Proc A (valeur nominale 228,0°C), Paragon Scientific™
Description
- Matériau de référence certifié pour les vérifications annuelles conformément à ASTM D93, procédure A.
- Certifié selon l'ISO17025 / ISO17034 sous accréditation UKAS au moyen d'une méthode spécifique d'étude inter-laboratoire.
- Conditionnés dans des flacons de 3 x 80 ml - “One shot”, un flacon par test garantit l’absence de contamination / une perte volatile haut de gamme.
- Entièrement traçable aux normes internationales.
- Fournis avec couvercles.
- Emballage de sécurité inviolable.
- Durée de conservation de 12 mois
- Fabriqué au Royaume-Uni.
Spécification
Spécification
| Quantité | 3 x 80 ml |
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.