Learn More
BUCHI Chargeur FlashPure Empty Solid Code produit.: 16300276
BUCHI Chargeur FlashPure Empty Solid
Code produit. 16300276 Tous les produits Buchi Produits
1 pièce, Tige d’insertion, 80 à 120 g
Click to view available options
Comprend:
10 unités
1 pièce
1 unité
20 unités
Type:
Fritté
Tige d’insertion
Taille (métrique) du portoir pour tubes à essai:
12 g
12 à 20 g
20 à 40 g
40 g
80 à 120 g
Code produit. 16300276
Marque: BUCHI 140000178
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les chargeurs FlashPure Empty Solid sont parfaits pour les échantillons qui ne sont pas facilement solubles dans la phase mobile souhaitée lors de l’exécution de la chromatographie flash. L’échantillon est adsorbé sur une phase solide (silice ou Celite) puis ajouté au tube de chargeur de solide vide.
  • Le bouchon fileté facilite l’étanchéité
  • Il existe différentes tailles pour différentes quantités d’échantillons
  • Choisissez une taille suffisamment grande pour l’échantillon
  • La tige d’insertion permet le placement et le chargement des échantillons plus petits que la totalité du volume
Spécification
Type Tige d’insertion
Comprend 1 pièce
Taille (métrique) du portoir pour tubes à essai 80 à 120 g
À utiliser avec (équipement) Cartouches de 80/120 g
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BUCHI Chargeur FlashPure Empty Solid >