Learn More
BUCHI Chargeur FlashPure Empty Solid
Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Comprend:
10 unités
1 pièce
1 unité
20 unités
Type:
Fritté
Tige d’insertion
Taille (métrique) du portoir pour tubes à essai:
12 g
12 à 20 g
20 à 40 g
40 g
80 à 120 g
Description
- Le bouchon fileté facilite l’étanchéité
- Il existe différentes tailles pour différentes quantités d’échantillons
- Choisissez une taille suffisamment grande pour l’échantillon
- La tige d’insertion permet le placement et le chargement des échantillons plus petits que la totalité du volume
Spécification
Spécification
Matériau | Polyéthylène |
Modèle | Frits |
Type | Fritté |
Comprend | 20 unités |
Taille (métrique) du portoir pour tubes à essai | 12 g |
Type de colonne | Empty |
À utiliser avec (application) | Solid Loading of Insoluble Samples |
À utiliser avec (équipement) | Reveleris Solid Loading |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BUCHI Chargeur FlashPure Empty Solid >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu