Learn More
Kartell™ (TPX™) Fiole jaugée en PMP avec bouchon à vis
Mesurez avec précision les volumes d’un liquide. La fiole jaugée PMP Kartell™ (TPX™) avec bouchon à vis est utilisée pour les dilutions et pour préparer des solutions chimiques.
Marque: Kartell™ 0249000
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Pas de ménisque, donc les lectures finales sont faciles
- Étalonné gravimétriquement à 20°C
- Les parois épaisses éliminent la distorsion
- Les cols fins rendent la mesure finale précise
- Autoclavables jusqu’à 170°C
- Chimiquement plus propre que le verre et chimiquement non absorbant
- Pas de mouillage
- Bouchons à vis inclus
Spécification
Transparent | |
PMP | |
Bouchon à vis | |
±1 ml | |
Bouchon à vis |
50 ml | |
143 mm | |
GL 18 | |
Autoclavable | |
46 mm |