Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flat Bottom Flasks, Wide Neck
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 07050070
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11943831
  • 398.56€ / 10 pièces
Expédition estimée: 19-06-2024
Description
  • Conforme à la norme DIN ISO 24450
  • Avec rebord perlé
  • Matériau : DURAN™
Spécification
Spécification
1 L
Verre Duran
190 mm