Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flat Flange Lid with Center Neck, Two Angled Side Necks, and One Vertical Side Neck
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 06104444
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Spécification
Verre borosilicaté, Verre Duran | |
Bride de laboratoire 150 | |
Col central (NS) : 29/32 |
Récipients de réaction | |
Couvercle à bride |