Learn More
Flazasulfuron 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit. 30309236
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
Code produit. 30309236
Marque: Dr. Ehrenstorfer DREA13655600AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Flazasulfuron
CAS 104040-78-0
Noms d’analytes ou de composants Flazasulfuron
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C13 H12 F3 N5 O5 S
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C13H12F3N5O5S/c1-25-8-6-9(26-2)19-11(18-8)20-12(22)21-27(23,24)10-7(13(14,15)16)4-3-5-17-10/h3-6H,1-2H3,(H2,18,19,20,21,22)
SMILES COc1cc(OC)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2ncccc2C(F)(F)F)n1
Nom IUPAC 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]sulfonylurea
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 407.33
Quantité 1 mL
Poids de la formule 407.0511 g/mol