Learn More
ZVG™ Fleece All Purpose Cloths
Versatile and durable, this multipurpose cloth is highly absorbent and offers a firm grip. Available in various colors.
57.24€
Spécification
Type de produit | Cloth |
---|---|
Longueur (impériale) | 15 in. |
Longueur (métrique) | 38 cm |
Largeur (impériale) | 15 in. |
Largeur (métrique) | 38 cm |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17853555
|
ZVG™
10006-00 |
Green |
57.24€
200 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17843555
|
ZVG™
10008-00 |
Pink |
57.24€
200 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17873555
|
ZVG™
10009-00 |
Yellow |
57.24€
200 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17823505
|
ZVG™
10010-00 |
Blue |
57.24€
200 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Industrial microfiber cloths are suitable for streak-free cleaning of all smooth surfaces (plastic, glass, stainless steel, wood, etc.). With these machine-washable cloths (up to 90°C, without fabric softener), stubborn dirt can often be removed without the use of cleaning agents. Non-woven, all-purpose cloths quickly absorb large quantities of liquids. The universal wipes are suitable for many cleaning jobs in commercial kitchens and restaurants. The zetPutz™ range also includes universal cloths, sponges, and dishcloths for other cleaning tasks.
- Universally applicable
- Highly absorbent
- Durable
- Stable grip
- Available in different colors
Spécification
Cloth | |
38 cm | |
38 cm | |
Reusable | |
Non-sterile |
15 in. | |
15 in. | |
Fleece | |
200 Cloths |