Learn More
Florfénicol amine, Honeywell Fluka™
Code produit. 15967422 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
Code produit. 15967422
Marque: Honeywell Fluka R104210MG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Étalon analytique, matériau de référence
Assurez-vous d’avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :
  • Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l’ISO 9001
  • Certificat d’analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d’expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
  • Assistance technique gratuite par des experts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conditionnement Bouteille en verre
CAS 76639-93-5
Formule moléculaire C10H14FNO3S
Numéro MDL MFCD19704818
Industry Type ANTIBIOTIQUES
Poids moléculaire (g/mol) 247.29
Quantité 10 mg
Qualité Étalon analytique