Learn More
IKA™ Système FLOW
La chimie en flux rendue facile et abordable grâce à IKA FLOW. Son secret : Contrairement à d’autres équipements de chimie en flux disponibles sur le marché, vous achetez uniquement la partie nécessaire de l’appareil de chimie en flux.
Marque:  IKA™ 0020100742
Informations supplémentaires : Poids : 5.62000kg
Code produit. 17584066
  • 6890.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-09-2024
Description
  • L’appareil portatif IKA FLOW est un accessoire qui forme un réacteur de chimie en flux en combinaison avec votre agitateur magnétique IKA RCT Digital. En outre, il a été conçu pour être utilisé avec n’importe quelle source de gaz de hotte d’aspiration (avec une tubulure de pression de 6 mm et un adaptateur pour les alimentations de gaz de hotte d’aspiration typiques), comme l’air comprimé ou l’azote.
  • En plus de l’accessoire, les éléments livrés avec IKA FLOW sont les suivants : un flacon en verre, une puce de mélange, des vis de fixation, trois vannes d’activation et de désactivation, un bloc de chauffage, quatre réacteurs à disques et un ensemble de tuyaux étiquetés.
  • Associez IKA FLOW à l’agitateur à plaque chauffante RCT Digital.
  • Inclus à la livraison
    • Système IKA FLOW
    • Bouteille en verre
    • Bloc chauffant
    • Standard CDR.PP (4 pièces)
    • Kit de capillaires
    • Kit de tuyaux
Spécification
Spécification
500 mL
2,7 Kg
Flacon en verre, puce de mélange, vis de fixation, trois valves, bloc de chauffage, quatre réacteurs à disque, ensemble de tuyaux étiquetés
Acier inox 304, nylon (PA)
Agitateur magnétique IKA RCT Digital