Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de protection Fluophase™ PFP Javelin™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsCode nomenclature Nacres: SB.52
                    Click to view available options
                                Longueur (métrique):
                                20 mm
                                Conditionnement: 
                                4 pièces
                    Description
- Raccord direct à serrage manuel pour un confort d’utilisation et une efficacité maximum
 - Conception brevetée ne nécessitant pas de support, pour un remplacement rapide et facile
 - Granulométrie : 5 μm
- Les phases perfluorées offrent une sélectivité unique
 - Meilleures rétention et sélectivité pour les composés halogénés
 - Excellentes pour l’analyse des taxanes
            Spécification
Spécification
| Granulométrie | 5 μm | 
| Longueur (métrique) | 20 mm | 
| Diamètre (métrique) interne | 2,1mm | 
| Phase stationnaire | PFP | 
                    Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
			Thermo Scientific™ Colonnes de protection Fluophase™ PFP Javelin™ > 
            Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu