Learn More
Fluorescéine de sodium, pure, C.I.45350, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Description
Fluorescéine sodique, pure, C.I.45350
Spécification
Point de fusion | 320°C |
Couleur | Marron-rouge |
Forme physique | Solide en poudre |
Quantité | 100 g |
Poids de la formule | 376.27g/mol |
Conditionnement | Cuve en verre |