Learn More
Agilent BioTek Plaque de test de fluorescence pour lecteur multimode Synergy Neo2 / H1 / 2 / HTX, FLx800 et Cytation
Conçu pour effectuer des tests d’intensité de fluorescence, de polarisation de fluorescence et de qualification de fluorescence en temps différé sur les lecteurs multimodes Synergy Neo2 / H1 / 2 / HTX, FLx800 et Cytation.
Marque: Agilent BioTek 1400501
Includes: Certificat d’étalonnage, lecteur Flash avec manuel d’utilisation et protocoles de test, dépoussiéreuse et écouvillons de nettoyage
Description
- Conçue pour remplacer les tests de liquides fluorescents afin de vérifier les performances de l’instrument
- Plaque de test solide
- Résistante aux erreurs de pipetage et problèmes d’évaporation
- Taille pratique et fonctionnalité multi-paramètres
- Vérification de la linéarité de l’intensité de fluorescence verte (excitation 485nm, émission 528nm), bleu (excitation 360nm, émission 460nm), planéité du support, polarisation de fluorescence et fluorescence en temps différé
Spécification
Plaque de test de fluorescence | |
Lecteurs multimodes Synergy Neo2 / H1 / 2 / HTX, FLx800 et Cytation | |
EX 485 nm, EM 528 nm | |
Fluorescence |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Agilent BioTek Plaque de test de fluorescence pour lecteur multimode Synergy Neo2 / H1 / 2 / HTX, FLx800 et Cytation > Plaque de test de fluorescence
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu