Learn More
Novus Biologicals™ Fluorescent Exosome Standards (HCT116 cell line)
Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Store at -20°C in the dark. Avoid freeze-thaw cycles. |
| À utiliser avec (application) | Flow Cytometry, Electron Microscopy |
| Excitation / émission | The excitation maximum of fluorescent exosome standards is 500 nm - 650 nm and emission maximum is 510 - 665 nm. |
| Format | Cell culture media |
| Quantité | 100 μg |