Learn More
Novus Biologicals™ Fluorescent Exosome Standards (HEK293 cell line)
Tous les produits Bio Techne ProduitsSpécification
Spécification
| Contenu et stockage | Store at -20°C in the dark. Avoid freeze-thaw cycles. |
| À utiliser avec (application) | The excitation maximum of fluorescent exosome standards is 500 nm - 650 nm and emission maximum is 510 - 665 nm. Membrane lipid dye (penetrates into exosome membrane). |
| Tampon | Cell culture media |
| Quantité | 100 μg |