Learn More
Thermo Scientific™ Particules de marqueur particulaire vert Fluoro-Max
Code produit. 11805042 Tous les produits Thermo Scientific Produits
1 g, 1g
Code nomenclature Nacres: NB.24
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
Marquez efficacement la zone à risque dans le cadre de l’évaluation d’ischémie régionale avec les particules de marqueur particulaire de couleur verte Thermo Scientific™ Fluoro-Max
Marquez efficacement la zone à risque dans le cadre de l’évaluation d’ischémie régionale avec les particules de marqueur particulaire de couleur verte Thermo Scientific™ Fluoro-Max, particules jaune-vert brillant qui se logent dans les capillaires. Facilement vues sous éclairage fluorescent, ces particules sont constituées de polymère contenant un colorant fluorescent facilement excité sous une lampe à UV portable (c.-à-d. la lampe de Wood). Elles sont sphériques, d’un diamètre compris entre 1 et 10 μm et ont une densité de 1,05 g/cm3, ce qui facilite leur suspension dans un milieu aqueux.
Divers colorants et marqueurs de particules ont été utilisés pour marquer les “zones à risque” dans le cadre de l’évaluation d’ischémie régionale. Parmi ceux-ci, le bleu d’Evans, l’encre de Chine et la fluorescéine. Toutefois, ces colorants ont tendance à migrer rapidement à travers le tissu, ce qui perturbe l’identification de la zone à risque.
Les marqueurs particulaires fluorescents sont efficaces car ils se logent dans les capillaires et sont facilement visibles sous illumination fluorescente Les particules sont lourdement chargées avec du colorant, entraînant une très forte fluorescence aisément visible. Ils sont invisibles sous lumière blanche, ce qui permet de rechercher les signes d’infarctus dans les tissus sans risque. Étant donné que le colorant est intégré à l’intérieur des particules, il ne s’infiltre pas ou ne provoque pas de coloration erratique.
Recommandés pour :
Études de l’infarctus du myocarde et autres recherches biologiques. Ne pas les utiliser pour l’étalonnage de l’instrument.
Spécification
Additif Peut contenir des traces de dispersant
Contenu et stockage Stockez à température ambiante dans un endroit sec. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Une protection respiratoire contre la poussière est recommandée.
Contenu Microsphères colorées et sèches en divinylbenzène de polystyrène
Couleur Vert
Matériau Polystyrène Divinylbenzènene (PS-DVB)
Type de produit Particules de marqueur
Type de colorant Vert fluorescent Firefli™ (360 / 530 nm)
Comprend Fiche de données de sécurité du matériel (FDSM)
Densité des particules 1,05 g/cm³
Quantité 1 g
Indice de réfraction De 1,59 à 589 nm (25°C)
Stabilité Produit stable pendant une période minimum de 24 mois
Diamètre (métrique) moyen 1 à 10 μm
Diamètre (métrique) nominal 1 à 10 μm
Diamètre (métrique) 1 à 10 μm
Nom du produit
Thermo Scientific™ Particules de marqueur particulaire vert Fluoro-Max >