Learn More
Thermo Scientific™ Particules de marqueur particulaire vert Fluoro-Max
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Marquez efficacement la zone à risque dans le cadre de l’évaluation d’ischémie régionale avec les particules de marqueur particulaire de couleur verte Thermo Scientific™ Fluoro-Max, particules jaune-vert brillant qui se logent dans les capillaires. Facilement vues sous éclairage fluorescent, ces particules sont constituées de polymère contenant un colorant fluorescent facilement excité sous une lampe à UV portable (c.-à-d. la lampe de Wood). Elles sont sphériques, d’un diamètre compris entre 1 et 10 μm et ont une densité de 1,05 g/cm3, ce qui facilite leur suspension dans un milieu aqueux.
Les marqueurs particulaires fluorescents sont efficaces car ils se logent dans les capillaires et sont facilement visibles sous illumination fluorescente Les particules sont lourdement chargées avec du colorant, entraînant une très forte fluorescence aisément visible. Ils sont invisibles sous lumière blanche, ce qui permet de rechercher les signes d’infarctus dans les tissus sans risque. Étant donné que le colorant est intégré à l’intérieur des particules, il ne s’infiltre pas ou ne provoque pas de coloration erratique.
Recommandés pour :
Études de l’infarctus du myocarde et autres recherches biologiques. Ne pas les utiliser pour l’étalonnage de l’instrument.
Spécification
Spécification
Additif | Peut contenir des traces de dispersant |
Contenu et stockage | Stockez à température ambiante dans un endroit sec. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Une protection respiratoire contre la poussière est recommandée. |
Contenu | Microsphères colorées et sèches en divinylbenzène de polystyrène |
Couleur | Vert |
Matériau | Polystyrène Divinylbenzènene (PS-DVB) |
Type de produit | Particules de marqueur |
Type de colorant | Vert fluorescent Firefli™ (360 / 530 nm) |
Comprend | Fiche de données de sécurité du matériel (FDSM) |
Densité des particules | 1,05 g/cm³ |
Quantité | 1 g |