Learn More
Merck Fluoropore™ Membrane Filters, 3 μm
Hydrophobic membrane with laminated backing for easier handling
376.00€ - 1505.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Couleur | Blanc |
Type de filtre | Filtre à tamis |
Matériau | PTFE |
Porosité | 3,0 μm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10460411
|
Merck
FSLW02500 |
25 mm |
540.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10535482
|
Merck
FSLW03700 |
37 mm |
382.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10258300
|
Merck
FSLW04700 |
47 mm |
670.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10218350
|
Merck
FSLW09025 |
90 mm |
670.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10034840
|
Merck
FSLW14200 |
142 mm |
376.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10075381
|
Merck
FSLW00010 |
3 m |
1505.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Membrane hydrophobe avec dos laminé pour faciliter la manipulation
Our Fluoropore™ membrane is a hydrophobic, polytetrafluoroethylene (PTFE) polymer membrane bonded to a high density polyethylene support to improve the handling characteristics of the filter for normal applications. Fluoropore™ membranes provide broad chemical compatibility, high flow rates and consistency. (Please note that catalogue numbers containing in.FHUP in. are unlaminated, or produced without a backing.)Applications: Fluoropore™ Membrane: Clarifying Acids, Bases and Solvents; Air Monitoring; Filtering and Venting Gases; UV SpectroscopySpécification
Non autoclavable | |
Filtre à tamis | |
3,0 μm | |
286 mL/min x cm2 | |
Hydrophobe |
Blanc | |
PTFE | |
Non stérile | |
Membranes filtrantes |