Learn More
Invitrogen™ FluoSpheres™ Carboxylate-Modified Microspheres
Réalisez la fluorescence la plus brillante grâce aux microsphères FluoSphere modifiées au carboxylate, disponibles dans différentes couleurs et tailles de particules.
Marque: Invitrogen™ F8793
596.60 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.28
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Description
Exécutez facilement cytométrie en flux, microscopie, HTS, HCS, immunodosage et autres applications de laboratoire grâce à notre vaste sélection de microsphères FluoSphere modifiées au carboxylate. Les microbilles FluoSphere peuvent être utilisées pour l’adsorption passive ou active, le couplage covalent de protéines, d’acides nucléiques et de biomolécules pour les applications de capture de particules. Les microsphères FluoSphere sont chargées avec des colorants fluorescents exclusifs, ce qui en fait les microsphères les plus brillantes disponibles.
Spécification
Conserver au réfrigérateur (entre 2 et 8°C) à l’abri de la lumière. | |
Microscopie par fluorescence | |
Microsphère | |
FLUOSPHERES™ | |
Carboxylate |
Couleur rouge | |
Polystyrène | |
580/605 nm | |
1 mL | |
0,04 μm |