Learn More
Greiner Bio-One Microplaque non traitée à 96 puits FLUOTRAC™ 200
Pour immunodosage de fluorescence. La microplaque non traitée à 96 puits Greiner Bio-One FLUOTRAC™ 200 convient aux protéines et peptides non polaires.
353.00€ - 426.00€
Spécification
Format | Demi-surface |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Matériau | Polystyrène |
Nbre de puits | 96 |
Traitement de surface | Non traité |
Code produit | Marque | Couleur | Propriété de liaison | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Propriété de liaison | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10023973
|
Greiner Bio-One
675074 |
Blanc | À liaison élevée |
353.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10701634
|
Greiner Bio-One
675077 |
Noir | À liaison élevée |
426.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable Apyrogène
- Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
- Suivi possible sur tout le processus de production via le système de numéro de LOT défini
- Réduction du volume de l’échantillon jusqu’à 50 %
- Sta
Service Plan
Non
Garantie
Non
Spécification
Demi-surface | |
Polystyrène | |
Non traité | |
40/boîte |
8 x 12 | |
96 | |
40 |