Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tuyau de pompe à 3 arrêts Fluran™ F-5500-A
Offre un service continu à des températures pouvant atteindre 204°C (400°F) La tubulure de pompe à 3 arrêts F-5500-A Fluran™ Saint Gobain Performance Plastics™ présente une excellente résistance aux produits chimiques corrosifs, aux huiles, aux carburants et aux solvants.
Marque: Saint Gobain Life Sciences 070652-08
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Assure un service continu à des températures pouvant atteindre 204°C (400°F)
- Excellente résistance aux produits chimiques corrosifs, aux huiles, aux carburants et aux solvants
- Résiste à l’’ozone, à la lumière du soleil et aux intempéries
- La couleur noire opaque permet de protéger les liquides photosensibles.
Applications :
- Systèmes de récupération des solvants
- Équipements de surveillance des procédés
- Pompage péristaltique des acides concentrés
Spécification
Pump Tubing | |
0,89 mm | |
1/boîte | |
400°F |
0.04 in. | |
Fluran | |
Orange | |
204°C |