Learn More
Flurbiprofen, LoGiCal
Code produit. 30464253
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
Code produit. 30464253
Marque: LoGiCal LGCFOR0727.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Flurbiprofen
CAS 5104-49-4
Noms d’analytes ou de composants Flurbiprofen
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C15 H13 F O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Flurbiprofen, (2RS)-2-(2-Fluorobiphenyl-4-yl)propanoic acid
Formule InChI InChI=1S/C15H13FO2/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,17,18)
Type de solution Neat
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2
Nom IUPAC 2-(3-fluoro-4-phenylphenyl)propanoic acid
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 244.26
Quantité 10 mg
Poids de la formule 244.09 g/mol