Learn More
Flurbiprofen, Mikromol™
Code produit. 18093230
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
Code produit. 18093230
Marque: Mikromol MM0727.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Flurbiprofen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Flurbiprofen
CAS 5104-49-4
Noms d’analytes ou de composants Flurbiprofen
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C15 H13 F O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Flurbiprofen, (2RS)-2-(2-Fluorobiphenyl-4-yl)propanoic acid
Formule InChI InChI=1S/C15H13FO2/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,17,18)
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2
Nom IUPAC 2-(3-fluoro-4-phenylphenyl)propanoic acid
Poids moléculaire (g/mol) 244.26
Quantité 250 mg
Poids de la formule 244.09 g/mol