Learn More
FMC63 scFv Mouse, PE, Clone: Y45, AcroBiosystems
Code produit 17101491 Tous les produits ACROBiosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 Tests
25 Tests
Conditionnement:
200 tests
25 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17101491 25 Tests 25 tests
17146321 200 Tests 200 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17101491 Fournisseur ACROBiosystems Code fournisseur FM3HPY5325TESTS
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Mouse Monoclonal Antibody
FMC63 scFv Monoclonal antibody specifically detects FMC63 scFv.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène FMC63 scFv
Classification Monoclonal
Clone Y45
Conjugué PE
Espèces hôtes Human (HEK293)
Quantité 25 Tests
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Contenu et stockage -20°C, aviod light
Isotype IgG1