Learn More
FMOC-L-α-alanine monohydrate, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5g
25g
Spécification
Nom chimique ou matériau | FMOC-L-α-Alanine monohydrate |
Couleur | Blanc |
Point de fusion | 146.8°C to 148.1°C |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (HPLC) |
Spectre IR | Authentique |
Quantité | 5g |
Rotation spécifique | -20 |
Poids de la formule | 329.36 |
Forme physique | Poudre cristalline |
Pourcentage de pureté | 95% |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Fmoc-L-Alanine monohydrate
RUO – Research Use Only