Learn More
Foamtec Stainless Steel Corrosion Remediation Kits
Enable technicians to quickly remediate corrosion using a polishing and cleaning process that is fully compatible with cleanroom operations
sur devis
Spécification
À utiliser avec (application) | Cleaning corrosion on stainless steel surfaces |
---|
Code produit | Marque | Type de produit | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15183504
|
Foamtec
HT4500-SSC2 |
Small Surface Starter Kit | Sahara corrosion cleaning system |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
Description
Kits include polishing and cleaning products along with instructional videos and documentation that result in mirror smooth 304 and 316 SS surfaces that resist subsequent corrosion.
Kit Contents
19-304-555: Stainless Steel Corrosion Remediation Starter Kit for Large Surfaces
2 Handles, 10 Diamond ScrubDISKS (5 girts), 1 Silicon-Carbide ScrubDISK, 1PilloWIPE, 4 Diamond ScrubPADS (4 girts), 1 Silicon-Carbide ScrubPAD, ScrubWRIGHT Pen with 2 Belts, 25 MiraWIPE Wipers, 2 UltraSOLV Sponge, and Flash Drive with instructional Videos
19-304-556: Stainless Steel Corrosion Remediation Starter Kit
1 PilloWIPE, 4 Diamond ScrubPADS (4 girts), 1 Silicon-Carbide ScrubPAD, ScrubWRIGHT Pen with 2 Belts, 10 MiraWIPE Wipers, 1 UltraSOLV Sponge, and Flash Drive with instructional Videos
Spécification
Cleaning corrosion on stainless steel surfaces |