Learn More
Keystone Cleanroom Products Cleanroom Face Masks, Gamma Irradiated
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 17715299 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Change view
Click to view available options
Fastening Type:
Attaches
Bandeau
Contours d’oreille
Couleur:
Bleu
Vert
Conditionnement:
500 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Fastening Type Couleur unitSize
17715299 Attaches Vert 500 pièces
17725299 Bandeau Bleu 500 pièces
17735299 Bandeau Vert 500 pièces
17745299 Contours d’oreille Vert 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit. 17715299 Fournisseur Keystone Cleanroom Products Code fournisseur S1461AD
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gamma irradiated cleanroom facemasks eliminate goggles from fogging and mask slippage. Available with ties, headband, or earloop fastening.
  • Masques faciaux stériles pour salle blanche
  • Certificats d’irradiation et de conformité avec chaque envoi
  • Types de fixation : Contours d’oreille, attaches ou bandeau
Spécification
Type de produit Masque facial pour salle blanche
Couleur Vert
Fastening Type Attaches
Matériau SMS
Dimensions L
Stérilité Stérile
Dimensions (L x l) 7 x 4 in
Modèle Plissée, S-1461
Cleanroom Class Classe 100/ISO 5
Jetable Oui
Sans latex Oui
Longueur (impériale) 7 in
Longueur (métrique) 18 cm
Quantité d’emballage 500/Case
Largeur (impériale) 4 in
Largeur (métrique) 10 cm