Learn More
Nickel Electro Pièces de rechange pour calorimètre pour denrées alimentaires
Pièces de rechange pour calorimètre pour denrées alimentaires.
Marque: Nickel Electro 16815
Code nomenclature Nacres: PB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Creuset en nickel de rechange et serpentins d’inflammation pour le calorimètre pour denrées alimentaires (n° de catalogue 17038).
Spécification
Creuset en nickel | |
Calorimètre pour denrées alimentaires | |
5,7cm |
Utilisé pour diluer les alcalis | |
2,24 in |