Learn More
Thermo Scientific™ Incubateur à CO2 Forma™ Steri-Cycle™ i160 avec cuve en cuivre
Catalog Number 15321085
Click to view available options
Tension:
230 V
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Réalisez votre prochaine percée majeure. Cet incubateur fournit des performances fiables, une simplicité d’utilisation et la valeur nécessaires pour prendre en charge une variété de besoins de mise en culture.
Réalisez votre prochaine percée majeure. L’incubateur à CO2 Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 est spécialement conçu pour fournir des performances fiables, une simplicité d’utilisation et la valeur nécessaires pour prendre en charge une variété de besoins de mise en culture, de la recherche fondamentale aux applications de pointe les plus exigeantes, afin que vous soyez paré à toute éventualité. Nos incubateurs à CO2 avec leurs cuves intérieures en cuivre pur non corrosif constituent un environnement in vitro idéal.
Cuve à chauffage direct
  • Cuve en cuivre massif électropoli de 165 litres, à faible encombrement et facilement empilable
  • Ouverture de porte à droite en standard, ouverture de porte inversable pour une plus grande souplesse
Circulation d’air active THRIVE
  • Ventilateur en cuve qui distribue doucement de l’air propre et humidifié dans toute la cuve, garantissant ainsi des conditions homogènes
  • Récupération rapide des tous les paramètres en moins de dix minutes pour des conditions stables de mise en culture
  • Fonction d’arrêt automatique qui désactive le fonctionnement du ventilateur lors de l’ouverture des portes afin de minimiser l’échange d’air
Filtration HEPA ISO 5
  • HEPA en cuve qui filtre en continu l’intégralité du volume d’air de la cuve toutes les 60 secondes
  • Qualité de l’air en salle blanche de classe ISO 5 atteinte dans la cuve de culture en moins de cinq minutes
  • Protection continue en minimisant les risques que des contaminants s’installent sur les surfaces intérieures
Réservoir d’humidité protégé
  • Réservoir d’eau directement chauffé qui offre une grande stabilité des niveaux d’humidité relative, permettant d’éviter le dessèchement des cultures
  • Couvercle qui empêche aux particules et aux milieux de culture éclaboussés de décanter dans le réservoir
  • Cuve intérieure sans condensation, ce qui limite le développement d’un terrain de prolifération pour les contaminants
  • Récupération de l’humidité 5 fois plus rapide que d’autres conceptions de bac d’eau classiques
  • Pour faciliter la manipulation de l’eau, le réservoir d’humidité peut être rempli ou vidé sans retirer les étagères ou les cultures
Capteurs et sondes in situ
  • Double sonde de température  pour la protection contre la surchauffe avec système de secours fonctionnel
  • Choix de conductivité thermique (CT) avec compensation HR ou capteur de CO2 à infrarouge (IR) mono faisceau et à longueur d’onde double
  • Plages de contrôle d’O2 allant de 1 à 21 % (hypoxique) et de 5 à 90 % (hyperoxique)
Cycle de défection haute température Steri-Run
  • Cycle nocturne qui simplifie le nettoyage et qui élimine la nécessité d’autoclavage séparé des pièces
  • Cycle de 180°C qui garantit une stérilisation uniforme équivalente à un état stérile 10-6 sur toutes les surfaces de la cuve, éliminant ainsi les contaminants biologiques
Commande par écran tactile iCAN™ intuitif et interactif
  • Affichage de messages pratiques à l’intention de l’utilisateur et rappels pour faciliter la navigation
  • Langues sélectionnables pour un fonctionnement simplifié : anglais, espagnol, allemand, français, italien, japonais et mandarin
  • Visibilité des changements dans l’environnement de culture sur des graphiques de performance et des journaux de consignation des erreurs et des données
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Capacité (impériale) 5,8 pied cube
Certifications/Conformité CE, CSA
Sorties de données USB et 4 à 20 mA en option
Description Incubateur à CO2 à chambre unique Forma Steri-cycle i160
Capacité (métrique) 165 l
Matériau de la cuve 100 % cuivre
Plage de concentrations en CO2 1 à 20%
Technologie de capteur de CO2 Capteur CT
Éclairage LED
Contrôle de l’oxygène En option : 1 à 21 % ou 5 à 90 %
Humidité relative >93 % à 37°C
Plage de températures (métrique) 3°C au-dessus de la température ambiante à 55°C
Type Incubator
Source d’humidité Réservoir intégré
Dimensions (P x l x H) intérieures 22,7 x 18,5 x 23,9 po (57,6 x 47 x 60,7 cm)
Dimensions (L x l x H) 34,6 x 25,1 x 35,4 po (88 x 63,7 x 90 cm)
Poids (impériale) 183 lb
Tension 230 V