Learn More
Thermo Scientific™ Incubateur à CO2 à chambre unique Forma Steri-Cycle i250, intérieur en cuivre, capteur IR
Capteur de CO2 : Capteur IR ; Plage de températures : Temp ambiante +3°C à 55°C
Marque: Thermo Scientific™ 51030999
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 133.00000kg
Description
Réalisez une avancée majeure. Les incubateurs à CO2 Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i250 avec chambres en cuivre sont spécialement conçus pour offrir la fiabilité, la facilité d’utilisation et la valeur requises pour répondre à un large éventail de besoins en matière de culture, de la recherche fondamentale aux applications de pointe exigeantes. Vous serez prêts à affronter l’avenir.
- Faciles à nettoyer et sans manipulation particulière requise
- Les surfaces en cuivre résistantes à la corrosion offrent une longue durée de vie et sont sans danger pour les cellules en culture.
- La durabilité, la fiabilité et la recyclabilité font du cuivre un choix intelligent et durable.
Spécification
9,0 pied cube | |
USB et 4-20 mA en option | |
255 l | |
1 à 20% | |
LED | |
Plage de 3°C au-dessus de la température ambiante à 55°C | |
Réservoir intégré | |
774 × 968 × 934 mm (30.5 × 38.1 × 36.8 in) |
CE, CSA | |
Incubateur à C02 à chambre unique Forma Steri-Cycle i250, intérieur en cuivre | |
100 % cuivre massif | |
Capteur IR | |
<93 % à 37°C | |
CO2 Incubator | |
607 × 670 × 629 mm (23.9 × 26.4 × 24.8 in) | |
230 V, 50/60 Hz |