Learn More
Étalon de formiate pour chromatographie ionique (CI) 1 mg/ml (1000 ppm) dans de l’eau (H2O), Reagecon
BIOPHARMA
Code produit. 11576653 Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
Code produit. 11576653
Marque: Reagecon ICAS34
Fabriqué par gravimétrie à partir de matériaux ultra-purs, testé et vérifié à l’aide d’un chromatographe d’échange d’ions de pointe et certifié à l’aide du résultat gravimétrique, corrigé pour la densité, selon une spécification de ± 0,2 %
  • Étalon de référence pour la chromatographie ionique, matériau de référence pour la chromatographie ionique
  • ISO/CEI17025 pour les tests des étalons ICP/ICP-MS à l'aide de l'ICP-MS (réf. INAB : 264T
  • ISO/CEI17025 pour l'étalonnage des balances de laboratoire (réf. INAB : 265C)
  • ISO / CEI 17025 pour l’étalonnage de la température dans la plage de température allant de -196 à + 1200°C (réf. INAB : 265C)
  • ISO / CEI 17025 pour la mesure de la densité (réf. INAB : 264T) à l'aide de l'U-Tube oscillant et de la pycnométrie Bingham
  • ISO/CEI17025 pour certaines titrations complexométriques (réf. INAB : 264T
  • Conforme GHS/OSHA, REACH, etc.
  • Ce produit est fabriqué dans un environnement de salle blanche hautement contrôlé (ISO 7), à l’aide d’eau ultra-pure (spécialement traitée pour la production d’étalons de chromatographie ionique) et de flacons pré-nettoyés et lixiviés trois fois.
  • Toutes les incertitudes de mesure du produit sont calculées selon les directives Eurachem/CITAC et signalées comme des incertitudes accrues au95 niveau de confiance en %.
Spécification
Description Matrix: H₂O
Conditionnement PEHD Triple lixiviation
Noms d’analytes ou de composants Formate
Forme physique Liquide
Concentration 1 mg/mL (1000 ppm)
Technique IC et autres techniques de mesure d'anions, Anion Measurement
Élément Formate
Quantité 100 ml