Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Fornax
Bottes extra-hautes pour des niveaux de protection supplémentaires avec isolation contre la chaleur et le froid (HI et CI). La protection des chevilles avec un rembourrage ajouté offre une sensation plus confortable et un meilleur ajustement. Fornax est très facile à mettre et à enlever ; les œillets verticaux sur la chaussure rendent le laçage des lacets très simples.
188.68€
Spécification
Certifications/Conformité | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Type de bouchon | Lacets |
Couleur | Noir |
Conception | Fornax |
Matériau de revêtement | Argent désinfecté Hydro-Tec™ |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15998251
|
Emma Safety Footwear
MM15884839 |
39 |
188.68€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15908261
|
Emma Safety Footwear
MM15884840 |
40 |
188.68€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15918261
|
Emma Safety Footwear
MM15884841 |
41 |
188.68€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15928261
|
Emma Safety Footwear
MM15884842 |
42 |
188.68€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15938261
|
Emma Safety Footwear
MM15884843 |
43 |
188.68€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15948261
|
Emma Safety Footwear
MM15884844 |
44 |
188.68€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15958261
|
Emma Safety Footwear
MM15884845 |
45 |
188.68€
1 paire |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15968261
|
Emma Safety Footwear
MM15884846 |
46 |
188.68€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15978261
|
Emma Safety Footwear
MM15884847 |
47 |
188.68€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15988261
|
Emma Safety Footwear
MM15884848 |
48 |
188.68€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15998261
|
Emma Safety Footwear
MM15884849 |
49 |
188.68€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
- Semelle extérieure résistante à la chaleur GripForce™ Duo
- Isolation contre la chaleur et le froid
- Striping réfléchissant 3M™
- Construction en cuir pleine fleur
- Argent désinfecté Hydro-Tec™
Spécification
EN ISO 20345:2011 | |
Noir | |
Argent désinfecté Hydro-Tec™ | |
Acier |
Lacets | |
Fornax | |
Cuir |