Learn More
Poulten Graf™ Pipette à poire en verre à 1 trait Fortuna™
Marquage individuel avec la durée du débit de transfert. Les pipettes à poire en verre à un trait Poulten Graf™ Fortuna™ sont fabriquées en verre sodocalcique transparent et sont livrées avec un certificat de conformité par lot.
Marque: Poulten Graf™ 1 2303604
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Temps de distribution pratique et court
- Pointes et tubes d’aspiration renforcés
- Résistant aux acides et alcalis
Spécification
AS | |
Oui | |
1/boîte | |
Pipette à poire |
verre | |
Ambré | |
10 ml |