Learn More
Poulten Graf™ Pipette à poire en verre à 1 trait Fortuna™
Marquage individuel avec la durée du débit de transfert. Les pipettes à poire en verre à un trait Poulten Graf™ Fortuna™ sont fabriquées en verre sodocalcique transparent et sont livrées avec un certificat de conformité par lot.
22.35€ - 31.15€
Spécification
Classe | AS |
---|---|
Matériau | Glass |
Graduée | Yes |
Quantité | 1 Pack |
Type | Bulb Pipet |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15971361
|
Poulten Graf™
1 2303604 |
10 ml |
31.15€
5 pièces |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15922110
|
Poulten Graf™
1 2302502 |
2 mL |
22.35€
5 pièces |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10371222
|
Poulten Graf™
1 2303604 |
10 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Temps de distribution pratique et court
- Pointes et tubes d’aspiration renforcés
- Résistant aux acides et alcalis
Spécification
AS | |
Yes | |
Bulb Pipet |
Glass | |
1 Pack |