missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FOXB1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13492267
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
13492267 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13492267 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA528134

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: HepG2. Predicted reactivity: Mouse (100%), Rat (100%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

Foxb1 gene ontology annotations related to this gene include anatomical structure morphogenesis; axon target recognition; cell differentiation; cell migration in diencephalon; epithelial cell differentiation involved in mammary gland alveolus development; floor plate development; hypothalamus cell migration; inferior colliculus development; lactation; mammary gland lobule development; mammillary body development; mammillothalamic axonal tract development; midbrain development; negative regulation of neuron apoptotic process; regulation of transcription by RNA polymerase II; somitogenesis; spinal cord development; telencephalon cell migration; thalamus development; urogenital system development; visual learning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène FOXB1
Applications Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 0.23 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Expression Foxb1
Numéro d’ordre du gène Q99853
Alias de gène C43; FKH5; forkhead box B1; forkhead box B1a; forkhead box B1b; forkhead box protein B1; Foxb1; Foxb1a; Foxb1b; Hfh-e5.1; HFKH-5; mesoderm/mesenchyme forkhead 3; Mf3; Transcription factor FKH-5; Twh
Symboles de gène(s) Foxb1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the C-terminus region of human FOXB1. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 27023
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.