missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FoxO1/FKHR Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Code produit 30154476
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30154476 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30154476 Fournisseur Novus Biologicals (Bio-Techne) Code fournisseur NBP224857CL1

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

FoxO1/FKHR Polyclonal antibody specifically detects FoxO1/FKHR in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène FoxO1/FKHR
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué CoraFluor 1
Formule PBS
Alias de gène FKH1, FKHRforkhead box protein O1, forkhead box O1, Forkhead box protein O1A, forkhead homolog in rhabdomyosarcoma, Forkhead in rhabdomyosarcoma, FOXO1Aforkhead, Drosophila, homolog of, in rhabdomyosarcoma
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A portion of amino acids 250-300 of human FOXO1A protein was used as the immunogen.
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Cancer, DNA Repair, Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Phospho Specific
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2308
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.