Learn More
Hanna Instruments™ Étalons de contrôle d’étalonnage de chlore libre
Click to view available options
Concentration:
0,00 et 1,00 mg/l
0,00 et 4,00 mg/l
Conditionnement:
1 pièce
20mL
Spécification
Spécification
| Description | Includes one sealed “A” cuvette for zeroing the meter and one “B” cuvette that is used to validate or calibrate. |
| Concentration | 0,00 et 1,00 mg/l |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Cal Check Standard Cuvette B
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
- H360F-Peut nuire à la fertilité.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Cobalt dichloride, Hydrochloric acid