Learn More
Euro Protection™ Chaussures de sécurité Freedite High-Cut
Click to view available options
Dimensions:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 paire
Beschreibung
- Passerelle pour la rigidité en torsion.
- Rembourrage pour un ajustement serré.
- Également disponible sur demande avec une semelle extérieure résistante aux risques électriques (Référence : 9FEHH).
- Garniture réfléchissante supérieure en cuir pleine fleur à l’arrière.
- Doublure en maille 3D respirante.
- Semelle intérieure amovible, textile et en mousse.
- Embout de sécurité composite.
- Semelle résistante aux perforations non métalliques (tissu composite).
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injectée.
- Semelle extérieure en polyuréthane.
Spezifikation
Spezifikation
| Couleur | Noir |
| Matériau de revêtement | Doublure en maille respirante 3D |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 44 |
| Caractéristiques de la semelle | Semelle intérieure amovible, textile et mousse, semelle non métallique (tissu composite) résistante à la perforation, semelle intermédiaire en polyuréthane injectée, semelle extérieure en polyuréthane. |
| Matériau de la semelle | Polyuréthane, tissu composite |
| Modèle | Haut |
| Matériau au niveau des orteils | Composite |
| Poids (métrique) | 602 G par chaussure en taille 8 |
| Certifications / conformité (Europe) | EN ISO 20345:2011 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur