Learn More
FSD2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Code produit 16884175 Tous les produits Proteintech Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16884175 20 μL 20µL
16874175 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16884175 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 256091AP20UL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Rabbit Polyclonal Antibody
This gene encodes a protein that belongs to the FN3/SPRY family of proteins. Alternate splicing results in multiple transcript variants.
Spécification
Antigène FSD2
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.33 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Expression FSD2
Numéro d’ordre du gène A1L4K1, Q8BZ52
Alias de gène FSD2, RP11 127F21, SPRYD1
Symboles de gène(s) Fsd2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène FSD2 Fusion Protein Ag22229
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 123722, 244091, 308779
Espèces cibles Mouse, Rat, Human
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG