missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FTSJ2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Code produit 16891975 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16891975 20 μL 20µL
16881975 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16891975 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 225561AP20UL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Putative ribosomal RNA methyltransferase 2 (FTSJ2), also named as FJH1 or Protein FTSJ homolog 2 is a 246 amino acid protein, which belongs to the methyl-transferase superfamily. FTSJ2 localizes in the nucleus and is widely expressed in in muscle, placenta, and heart. FTSJ2 functions as a nucleolar RNA methyl-transferase involved in eukaryotic RNA processing and modification.

Spécification

Antigène FTSJ2
Applications Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.31 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression MRM2
Numéro d’ordre du gène Q9CPY0, Q9UI43
Alias de gène FJH1, FtsJ homolog 2 (E. coli), FTSJ2, Protein ftsJ homolog 2
Symboles de gène(s) MRM2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène FTSJ2 Fusion Protein Ag18410
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 29960, 68017
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.