missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FUCA2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Code produit 16854214 Tous les produits Proteintech Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16854214 20 μL 20µL
16844214 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16854214 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 151571AP20UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

FUCA2 (Alpha-L-fucosidase) catalyzes the hydrolysis of terminal alpha-L-fucosidase linkages in glycosphingolipids and glycoproteins. At least 2 separate polymorphic alpha-L-fucosidases are recognized in man. The FUCA2 locus regulates the level of alpha-fucosidase in plasma and fibroblasts but not in leukocytes. In fucosidosis, deficiency of alpha-L-fucosidase is found in both plasma and leukocytes.

Spécification

Antigène FUCA2
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Classification Polyclonal
Concentration 0.13 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression FUCA2
Numéro d’ordre du gène Q6AYS4, Q99KR8, Q9BTY2
Alias de gène Alpha L fucosidase 2, FUCA2, fucosidase, alpha L 2, plasma, Plasma alpha L fucosidase, UNQ227/PRO260
Symboles de gène(s) FUCA2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène FUCA2 Fusion Protein Ag7250
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2519, 292485, 66848
Espèces cibles Mouse, Rat, Human
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.