Learn More
MULTIROIR Conteneur Eurobox Complet
Conteneur Eurobox complet avec fonds solides et murs solides, idéal pour le stockage et le transport des marchandises.
Marque: MULTIROIR
Informations supplémentaires : Poids : 1.25000kg
Description
- Conteneur Eurobox complet
- Le meilleur rapport qualité/prix sur le marché
- Fonds solides et murs solides
- Idéal pour le stockage et le transport des marchandises
- Empilable et haute capacité de charge
- Température résistante de -20°C à +110°C
Spécification
Boîte de stockage | |
Gris | |
400 x 300 x 220 mm |
PP | |
Rectangulaires |