Learn More
EKASTU Safety Masque facial intégral
Code produit 10077850
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
C 607/F (classe 3) ; 2 soupapes d’expiration
C 607/Silicone (Classe 2) ; 1 soupape d’expiration
SFERA (classe 3) ; 1 soupape d’expiration
SFERA/Silicone (classe 3) ; 2 soupapes d’expiration
Couleur:
Jaune
Noir
Matériau (écran facial):
EPDM
Silicone
Matériau (lentille):
Polycarbonate
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Couleur Matériau (écran facial) Matériau (lentille)
10077850 C 607/F (classe 3) ; 2 soupapes d’expiration Noir EPDM Polycarbonate
10743923 SFERA/Silicone (classe 3) ; 2 soupapes d’expiration Jaune Silicone Polycarbonate
10117030 SFERA (classe 3) ; 1 soupape d’expiration Noir EPDM Polycarbonate
10581412 C 607/Silicone (Classe 2) ; 1 soupape d’expiration Jaune Silicone Polycarbonate
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10077850 Fournisseur EKASTU Safety Code fournisseur 466607
 Article restreint
Expédition estimée: 08-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
EKASTU Masque intégral avec visière en polycarbonate antibuée, non réfléchissante et sans distorsion, offrant un large champ de vision.
Caractéristiques:
  • Diaphragme vocal intégré
  • La transmission vocale exceptionnelle permet l'utilisation de mégaphones, de téléphones et de radios bidirectionnelles.
  • Sa taille universelle permet au masque de s'ajuster parfaitement, sans pression, quelle que soit la forme du visage.
  • Les valves d'expiration avec préchambre permettent de réduire la résistance à l'expiration et empêchent les agents dangereux de pénétrer à l'intérieur du masque.
  • Le masque intérieur est équipé de 2 clapets anti-retour pour réduire le volume d'air et empêcher la formation de buée sur la visière.
Spécification
Certifications/Conformité DIN EN 136
Type de connexion Filetage standard DIN EN 148-1
Description C 607/F (classe 3) ; 2 soupapes d’expiration
Couleur Noir
Jetable Réutilisable
Type de produit Masque facial intégral
Dimensions Taille unique
Type de masque Anti-buée, antireflet, sans distorsion
À utiliser avec (équipement) En lien avec le filtre respiratoire (filetage standard DIN EN 148-1)
Type de lentille Visor
Matériau (écran facial) EPDM
Matériau (lentille) Polycarbonate
Poids (métrique) Env. 565 g