Learn More
CleanSpace™ Technology Vanne d’expiration pour masque complet
Tous les produits CleanSpace Technology ProduitsBeschreibung
- Conçu être utilisé avec les systèmes de protection respiratoire à ventilation assistée CleanSpace Ultra (PAF-0070) et CleanSpace EX (PAF-0060)
- Il convient aux travaux ou aux expositions lourds et de longue durée
- Le masque complet est à pression positive, avec un joint de visière externe en silicone et un masque bucco-nasal interne en silicone (PAF-1022, PAF-1027) pour une protection respiratoire supérieure
- Visière en PC moulé dur ; joint facial en silicone et bulle de masque interne Orinasal. Clips de masque en nylon ; membrane phonique en mylar. Harnais en caoutchouc EPDM ; vanne d’expiration en PP renforcé modifié par impact ; joints toriques en silicone
- Nettoyage : Eau tiède et détergent doux (pH neutre 6 à 8). N’utilisez pas de solvants (térébenthine ou acétone), d’eau chaude, d’agents de blanchiment ou d’agents chimiques
- Utilisé avec le système révolutionnaire de protection respiratoire à ventilation assistée CleanSpace Halo : léger, sans tuyaux ni ceintures
- Large visière panoramique
- Revêtement résistant aux rayures et aux solvants
- Convient à de longues périodes d’utilisation
- Le débit d’air en pression positive et le masque interne Orinasal empêchent la formation de buée
- Respiration facile et absence de résistance, même en cas d’effort intense
- Le joint de visière en silicone s’adapte au visage pour une protection et un confort optimaux
- Le masque interne Orinasal à accroche rapide unique est facilement retiré pour le nettoyage
- Membrane phonique en mylar pour une communication claire sur le lieu de travail
- Matériaux résistants au vieillissement
- Tests PortaCount autorisés pour les tests d’ajustement quantitatif du masque
- Kit de lunettes : Entièrement réglable pour toutes les tailles de visage. Cadres larges pour accueillir de grands verres pour une meilleure vision périphérique. Stabilité assurée pendant une activité énergique
- Films : Protection de visière contre les rayures
- Spécifiquement conçus pour une utilisation dans les opérations de décontamination, en particulier lorsqu’une douche est nécessaire. Utilisation longue durée dans les zones exigeant un niveau de protection très élevé. Tâches nécessitant une protection oculaire
- Le masque complet peut également être utilisé dans un large éventail d’applications : soudage, travail du bois, fabrication, fusion, construction, usines de recyclage, services d’urgence, exploitation minière, agriculture, usines de traitement, broyage
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Conformité | AS/NZS1716 :2012, EN 12942, CEI 60529 IP-66, AS / NZS 1337.1:2010 Résistance élevée aux chocs |
| Jetable | Réutilisable |
| Type de produit | Masque facial de rechange |
| À utiliser avec (équipement) | PAF-1014, PAF-1106 |
| Modèle | PAF-1019 |
| Conditions de stockage | Conserver entre -10°C et +55°C |
| Poids (métrique) | 700 g |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?